Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00587766_m1
          See other PDIA4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pdia4
          Gene Name:
          protein disulfide isomerase family A, member 4
          Gene Aliases:
          ERp-72, Erp70, Erp72
          Chromosome Location:
          Chr.4: 77470636 - 77489535 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00587766_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pdia4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053849.1 NP_446301.1 4 - 5 901 84
          GenBank mRNA BC061535.1 - 4 - 5 715 6922170 84
          M86870.1 - 4 - 5 901 84

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400002828.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pdia4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chaperone

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein folding
          response to endoplasmic reticulum stress
          cell redox homeostasis
          chaperone-mediated protein folding
          protein disulfide isomerase activity
          protein binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P493956 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 823220 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 263252 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 643852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 847041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 553432 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337290 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855397 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 295000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 667622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 489855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506260 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 911904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 644333 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 143557 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 75413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 5187 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P493956 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P493956 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P493956 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P493956 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 66718 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 75590 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 50708 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 35192 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 79097 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862372 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862369 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862370 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862373 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862368 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862366 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862371 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862363 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862362 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862364 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862365 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862367 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10862361 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370007_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378532_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378532_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370007_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370007_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370007_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400020151.rn.1 TC0400002828.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370007_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370007_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862361 - -
          Rat Genome U34 Set M86870_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI045710_at - -
          Rat Genome U34 Set M86870_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21620545 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357690 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_67371 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline