Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00588216_m1
          See other CYTH2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cyth2
          Gene Name:
          cytohesin 2
          Gene Aliases:
          Arno, Pscd2, Sec7, Sec7B
          Chromosome Location:
          Chr.1: 101796349 - 101803204 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00588216_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cyth2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053911.2 NP_446363.1 5 - 6 622 59
          XM_006228964.2 XP_006229026.1 5 - 6 640 59
          XM_008759304.1 XP_008757526.1 4 - 5 1113 59
          GenBank mRNA FQ229744.1 - 4 - 5 343 59
          U83896.1 - 5 - 6 626 59

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100005408.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cyth2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          guanyl-nucleotide exchange factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          vesicle-mediated transport
          regulation of cell adhesion
          regulation of ARF protein signal transduction
          positive regulation of GTPase activity
          negative regulation of dendrite development
          ARF guanyl-nucleotide exchange factor activity
          protein binding
          lipid binding
          inositol 1,4,5 trisphosphate binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P12977 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 760535 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 317012 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 297607 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 398872 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 533169 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 156614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 164191 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 111920 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12977 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12977 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P12977 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12977 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 77832 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10721906 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10721908 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10721912 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10721916 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10721913 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10721917 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10721910 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10721911 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10721909 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10721907 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10721914 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10721905 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10721915 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10721904 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367727_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367727_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367727_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367727_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100044251.rn.1 TC0100005408.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367727_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1367727_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10721904 - -
          Rat Genome U34 Set U83896_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21528374 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1373520 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_62102 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline