Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00588435_m1
          See other LPAR1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Lpar1
          Gene Name:
          lysophosphatidic acid receptor 1
          Gene Aliases:
          Edg2
          Chromosome Location:
          Chr.5: 75557041 - 75678087 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00588435_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Lpar1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053936.3 NP_446388.1 2 - 3 195 67
          XM_006238195.2 XP_006238257.1 3 - 4 461 67
          XM_006238197.2 XP_006238259.1 2 - 3 2460 67
          XM_006238200.2 XP_006238262.1 2 - 3 1942 67
          XM_006238201.2 XP_006238263.1 2 - 3 377 67
          XM_008763732.1 XP_008761954.1 4 - 5 533 67
          GenBank mRNA AF014418.1 - 2 - 3 193 67
          AF090347.1 - 2 - 3 213 67
          BC089227.1 - 2 - 3 195 7320884 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500002833.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Lpar1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of MAPK activity
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          positive regulation of cell death
          negative regulation of neuron projection development
          neurogenesis
          bleb assembly
          positive regulation of Rho protein signal transduction
          myelination
          positive regulation of apoptotic process
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          positive regulation of MAPK cascade
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration involved in phospholipase C-activating G-protein coupled signaling pathway
          positive regulation of dendritic spine development
          cellular response to oxygen levels
          positive regulation of smooth muscle cell chemotaxis
          G-protein alpha-subunit binding
          G-protein coupled receptor activity
          phospholipid binding
          PDZ domain binding
          lysophosphatidic acid receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P496305 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 119259 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 24223 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 126700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 883524 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 551190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 127654 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 528969 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 963864 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 379399 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 754614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 577027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 886966 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 862676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 860327 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 207767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 525942 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 567028 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 443739 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 716058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 198812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 653628 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 948717 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 126071 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 345337 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 128501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 157629 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 955151 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 589936 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 615724 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 63306 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 388641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 51515 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 490768 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 681610 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 895583 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 468616 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 798617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 756359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 966025 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 576068 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 785139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 121470 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 569067 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 72143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 447521 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800062 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 910224 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 649305 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 835853 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 953740 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 198992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 243374 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 39170 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 524741 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 342016 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513252 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 561933 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 143716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 761568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261983 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 785870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 158700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688900 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 715372 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 567525 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 618614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 739264 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 342538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 853262 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 679026 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 548537 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 31974 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 116614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 962149 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 33666 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 849875 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 349588 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 623160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 858218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 362244 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 858697 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 300420 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53310 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 29294 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 823099 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 658536 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 569816 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 150499 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 83413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 101374 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 163005 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 1395 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 167693 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 55882 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 166808 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 119730 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 127454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 17504 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 175466 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 18636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 1250 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 101563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 136258 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P496305 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P496305 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P496305 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P496305 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12986 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P975653 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702168919 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700774649 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 79760 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 87758 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 20546 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 93196 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 21140 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 21601 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 7867 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 57110 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 12343 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702168919 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700774649 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877073 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877074 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877070 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877072 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877071 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10877069 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370048_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374016_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370048_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374016_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374016_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370048_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370048_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374016_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500020946.rn.1 TC0500002833.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500020948.rn.1 TC0500002833.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500020945.rn.1 TC0500002833.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500020954.rn.1 TC0500002833.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500020961.rn.1 TC0500002833.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500020947.rn.1 TC0500002833.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500020950.rn.1 TC0500002833.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370048_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1374016_at - -
          Rat Expression Set 230 1374016_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370048_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10877069 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA848831_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI112149_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22085884 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1650631 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_54460 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline