Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00588564_m1
          See other NUP155 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Nup155
          Gene Name:
          nucleoporin 155
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 57206665 - 57258242 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00588564_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Nup155
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053952.1 NP_446404.1 1 - 2 225 91
          GenBank mRNA Z21780.1 - 1 - 2 225 91

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200000523.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Transporter Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Nup155

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          mRNA export from nucleus
          protein import into nucleus
          nucleocytoplasmic transport
          nuclear envelope organization
          biological_process
          protein transport
          mRNA transport
          atrial cardiac muscle cell action potential
          protein binding
          structural constituent of nuclear pore

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P046077 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P046076 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 581069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 168886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 651997 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 700567 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337090 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 225931 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 479780 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 488985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 676057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 912437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305386 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 214524 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 569064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 917986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 85008 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 518475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 151672 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 47438 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 371328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 899520 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 520980 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 292322 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 830664 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 377227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 627378 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 939620 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 160562 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 292945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 785611 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 109853 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 342842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 697387 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 489466 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 75623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 518367 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305337 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 878746 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 73784 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 135004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 2245 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 102223 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 25174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 100148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 82753 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P046077 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P046076 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P046076 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P046077 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P046077 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P046076 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12994 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 53606 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22941 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 60662 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813507 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813501 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813490 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813502 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813496 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813481 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813479 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813508 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813500 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813473 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813482 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813498 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813503 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813475 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813478 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813486 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813506 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813484 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813476 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813497 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813483 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813487 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813485 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813489 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813480 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813492 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813493 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813505 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813491 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813495 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813504 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813474 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813509 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813499 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813477 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813494 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813488 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10813472 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382413_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393277_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398259_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393277_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398259_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382413_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398259_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398259_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382413_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393277_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382413_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393277_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200003187.rn.1 TC0200000523.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200003188.rn.1 TC0200000523.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1382413_at - -
          Rat Expression Set 230 1382413_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1398259_at - -
          Rat Expression Set 230 1398259_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1393277_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1393277_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813472 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI230771_at - -
          Rat Genome U34 Set Z21780_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI230771_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA925067_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21430436 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357199 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_58789 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline