Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00588623_m1
          See other BIN1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Bin1
          Gene Name:
          bridging integrator 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.18: 25163575 - 25222139 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00588623_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Bin1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053959.1 NP_446411.1 1 - 2 206 70
          XM_006254496.2 XP_006254558.1 1 - 2 279 70
          XM_006254497.2 XP_006254559.1 1 - 2 279 70
          XM_006254498.2 XP_006254560.1 1 - 2 279 70
          XM_006254499.2 XP_006254561.1 1 - 2 279 70
          XM_006254500.2 XP_006254562.1 1 - 2 279 70
          XM_006254501.2 XP_006254563.1 1 - 2 279 70
          XM_006254502.2 XP_006254564.1 1 - 2 279 70
          XM_006254503.2 XP_006254565.1 1 - 2 279 70
          XM_006254504.2 XP_006254566.1 1 - 2 279 70
          XM_006254505.2 XP_006254567.1 1 - 2 279 70
          XM_008772012.1 XP_008770234.1 1 - 2 279 70
          XM_008772013.1 XP_008770235.1 1 - 2 279 70
          XM_008772014.1 XP_008770236.1 1 - 2 279 70
          GenBank mRNA BC089109.1 - 1 - 2 250 7311357 70
          Y13380.1 - 1 - 2 206 70

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1800000234.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Bin1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          endocytosis
          regulation of endocytosis
          muscle cell differentiation
          positive regulation of apoptotic process
          positive regulation of GTPase activity
          regulation of neuron differentiation
          positive regulation of endocytosis
          positive regulation of astrocyte differentiation
          lipid tube assembly
          regulation of cell cycle arrest
          protein binding
          protein complex binding
          identical protein binding
          protein heterodimerization activity
          tau protein binding
          GTPase binding
          RNA polymerase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1030669 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P012278 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 703591 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 352538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696196 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943605 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200611 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 221596 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 809683 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 338296 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638191 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 108839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587820 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 740443 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 31098 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 130128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 951352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 59992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 881806 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 252765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 856638 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 792603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 244065 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 538670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 277958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 207055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 862810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430510 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 593320 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 89459 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 536686 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 833114 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 662933 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543012 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 814937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 850640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 167579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 9071 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 413714 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 165299 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 120054 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 131221 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 21152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 152833 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1030669 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P012278 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P012278 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1030669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P012278 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1030669 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1030669 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700186076 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 54428 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 46674 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 2633 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 37254 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700186076 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800772 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800777 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800767 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800782 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800781 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800761 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800780 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800774 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800771 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800776 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800770 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800769 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800768 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800762 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800765 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800764 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800779 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800763 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800775 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800766 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800778 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10800760 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367779_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367779_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367779_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367779_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800001625.rn.1 TC1800000234.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800001629.rn.1 TC1800000234.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800001623.rn.1 TC1800000234.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367779_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1367779_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800760 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI102031_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI102031_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI059955_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22364678 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline