Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00588873_m1
          See other RAB8A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rab8a
          Gene Name:
          RAB8A, member RAS oncogene family
          Gene Aliases:
          Mel, Rab8
          Chromosome Location:
          Chr.16: 19355047 - 19376776 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00588873_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rab8a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053998.2 NP_446450.2 6 - 7 479 57
          GenBank mRNA BC071176.1 - 6 - 7 472 57
          BC087584.1 - 5 - 6 310 57
          BC105863.1 - 6 - 7 479 7457017 57
          JN019799.1 - 6 - 7 474 57
          M83675.1 - 4 - 5 258 57

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1600001345.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rab8a

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          intracellular protein transport
          vesicle docking involved in exocytosis
          axonogenesis
          metabolic process
          protein secretion
          synaptic vesicle exocytosis
          regulation of exocytosis
          Rab protein signal transduction
          cellular response to insulin stimulus
          regulation of protein localization
          cilium assembly
          glucose homeostasis
          positive regulation of glucose import
          regulation of long-term neuronal synaptic plasticity
          Golgi vesicle fusion to target membrane
          regulation of protein transport
          protein localization to plasma membrane
          GTPase activity
          GTP binding
          GDP binding
          protein kinase binding
          myosin V binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1048404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 242268 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 547443 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 921357 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 734079 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 681369 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 619753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 243163 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 89575 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 431941 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 734623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 836410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 6828 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 731095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 189952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 127713 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 39866 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 173178 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1048404 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1048404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1048404 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P266803 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P431039 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1048404 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 60345 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 88133 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 59777 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10790701 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10790709 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10790702 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10790700 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10790707 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10790699 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10790704 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10790706 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10790705 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10790703 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10790708 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10790698 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370001_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370001_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370001_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370001_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600010099.rn.1 TC1600001345.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370001_at - -
          Rat Expression Set 230 1370001_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10790698 - -
          Rat Genome U34 Set M83675_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA819532_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22002057 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1371143 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_64140 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline