Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00588942_m1
          See other HSD17B3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hsd17b3
          Gene Name:
          hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 3
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.17: 1579319 - 1610745 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00588942_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Hsd17b3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_054007.1 NP_446459.1 9 - 10 677 108
          GenBank mRNA AF035156.1 - 9 - 10 677 108

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1700001181.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Recommended Assay Rattus norvegicus Rat Androgen Panel 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Hsd17b3

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          organic acid metabolic process
          steroid biosynthetic process
          response to herbicide
          response to metal ion
          response to lead ion
          response to organic cyclic compound
          response to activity
          response to insecticide
          insecticide metabolic process
          biphenyl metabolic process
          phenol-containing compound metabolic process
          hippocampus development
          response to nutrient levels
          cellular response to hormone stimulus
          response to vitamin E
          Leydig cell differentiation
          response to L-ascorbic acid
          response to estrogen
          response to ethanol
          response to arsenic-containing substance
          response to cadmium ion
          response to steroid hormone
          response to corticosterone
          oxidation-reduction process
          response to fungicide
          testosterone biosynthetic process
          response to fatty acid
          cellular response to antibiotic
          cellular response to gonadotropin stimulus
          estradiol 17-beta-dehydrogenase activity
          oxidoreductase activity
          testosterone dehydrogenase (NAD+) activity
          testosterone 17-beta-dehydrogenase (NADP+) activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P146105 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 852063 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106902 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843251 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 373010 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 416521 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 661942 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 745959 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 460222 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 850712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 550647 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337535 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 858683 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 135306 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 824497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 36465 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 835940 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 671656 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 902189 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 914232 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 14319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 490874 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 428594 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 796237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 48675 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 62150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 140601 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 95505 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P146105 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P146105 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P146105 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P13021 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 17374 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 66364 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 94894 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793519 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793524 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793520 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793518 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793526 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793527 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793525 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793521 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793523 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793517 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793522 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10793516 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369553_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369553_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369553_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369553_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700008115.rn.1 TC1700001181.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700008114.rn.1 TC1700001181.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369553_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369553_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793516 - -
          Rat Genome U34 Set AF035156_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20863149 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1369450 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_66918 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline