Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00589168_m1
          See other PRPSAP2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Prpsap2
          Gene Name:
          phosphoribosyl pyrophosphate synthetase-associated protein 2
          Gene Aliases:
          Pap41
          Chromosome Location:
          Chr.10: 48008799 - 48044427 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00589168_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Prpsap2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_057131.1 NP_476472.1 8 - 9 825 65
          XM_006246434.2 XP_006246496.1 8 - 9 826 65
          XM_006246435.2 XP_006246497.1 9 - 10 1032 65
          XM_006246436.2 XP_006246498.1 8 - 9 817 65
          XM_006246437.2 XP_006246499.1 7 - 8 779 65
          XM_006246438.2 XP_006246500.1 7 - 8 700 65
          XM_006246439.2 XP_006246501.1 6 - 7 787 65
          XM_006246440.2 XP_006246502.1 8 - 9 900 65
          XM_008767764.1 XP_008765986.1 7 - 8 845 65
          XM_008767765.1 XP_008765987.1 6 - 7 727 65
          GenBank mRNA BC078755.1 - 5 - 6 560 7113134 65
          D84434.1 - 8 - 9 825 65
          FQ212452.1 - 8 - 9 773 65

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000002960.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Prpsap2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          nucleotide kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          nucleotide biosynthetic process
          bone development
          magnesium ion binding
          ribose phosphate diphosphokinase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P505992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 362566 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 291556 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 100927 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 746250 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 907278 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 636613 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 899919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 449667 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 829303 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 383473 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 179363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 559019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 958717 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 8662 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 787908 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 477044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 791712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 918696 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 764815 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 783898 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 32174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 274239 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 867035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 10565 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 176402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 33123 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 95503 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P505992 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P505992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P505992 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P505992 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700529740 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 90563 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 87810 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 36428 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700529740 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743480 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743479 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743476 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743473 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743470 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743475 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743474 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743478 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743471 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743477 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743472 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743481 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10743468 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369978_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369978_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369978_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369978_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000026131.rn.1 TC1000002960.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369978_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369978_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743468 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI231500_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21464783 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1369270 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_52250 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-5xfkf:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline