Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00589289_m1
          See other TNFSF11 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tnfsf11 LOC103689974
          Gene Name:
          tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 11
          tumor necrosis factor ligand superfamily member 11
          Gene Aliases:
          RANKL
          -
          Chromosome Location:
          Chr.15: 60482527 - 60512704 on Build Rnor_6.0
          Chromosome Location:
          Chr.15: 62066507 - 62097999 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          Assay ID Rn00589289_m1
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Tnfsf11
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_057149.1 NP_476490.1 4 - 5 531 69
          GenBank mRNA AF187319.1 - 4 - 5 531 69
          Gene Symbol: LOC103689974
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq XM_008770928.1 XP_008769150.1 4 - 5 69

          Back To Top

          추가 정보


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect transcript(s) from off target gene(s). Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tnfsf11
          Click here to find siRNAs for Gene LOC103689974

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ossification
          osteoclast proliferation
          monocyte chemotaxis
          immune response
          activation of JUN kinase activity
          multicellular organism development
          response to radiation
          organ morphogenesis
          cytokine-mediated signaling pathway
          cell differentiation
          osteoclast differentiation
          tumor necrosis factor-mediated signaling pathway
          mammary gland epithelial cell proliferation
          positive regulation of homotypic cell-cell adhesion
          response to immobilization stress
          positive regulation of phosphorylation
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          positive regulation of MAP kinase activity
          bone resorption
          regulation of osteoclast differentiation
          positive regulation of osteoclast differentiation
          positive regulation of bone resorption
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of JNK cascade
          positive regulation of T cell activation
          positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          protein homooligomerization
          positive regulation of corticotropin-releasing hormone secretion
          positive regulation of protein kinase B signaling
          calcium ion homeostasis
          mammary gland alveolus development
          ERK1 and ERK2 cascade
          positive regulation of fever generation by positive regulation of prostaglandin secretion
          TNFSF11-mediated signaling pathway
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade via TNFSF11-mediated signaling
          positive regulation of intracellular signal transduction
          positive regulation of osteoclast development
          cytokine activity
          tumor necrosis factor receptor binding
          tumor necrosis factor receptor superfamily binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P138810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 841536 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 884330 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 615445 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967408 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 334955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 701200 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 34462 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 761021 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 809126 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 673659 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 440818 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 338903 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 775200 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 432548 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 498708 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 658111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 515732 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 739804 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 218273 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 687611 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 620664 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 143481 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 793412 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 18514 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 10447 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 120 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P138810 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P138810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P138810 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P13048 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 63452 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 58993 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 81049 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785383 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785384 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785387 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785385 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785388 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785386 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10785382 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369282_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369282_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369281_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369281_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369282_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369281_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369281_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369282_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500017048.rn.1 TC1500002488.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500017049.rn.1 TC1500002488.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500017054.rn.1 TC1500002488.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500017053.rn.1 TC1500002488.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500017043.rn.1 TC1500002488.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369282_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369281_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369282_at - -
          Rat Expression Set 230 1369281_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785382 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21185433 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1367765 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_60045 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lq2bv:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0