Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00589325_m1
          See other CHRNA6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Chrna6
          Gene Name:
          cholinergic receptor, nicotinic, alpha 6 (neuronal)
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.16: 68860018 - 68866718 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00589325_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Chrna6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_057184.1 NP_476532.1 1 - 2 262 94
          GenBank mRNA L08227.1 - 1 - 2 262 94

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1600000769.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Ion Channel Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Chrna6

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ligand-gated ion channel

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of dopamine secretion
          positive regulation of dopamine secretion
          protein heterooligomerization
          membrane depolarization
          cation transmembrane transport
          acetylcholine-activated cation-selective channel activity
          drug binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P165996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 812185 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779671 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 972934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 769789 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534045 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 21102 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P165996 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P165996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P165996 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P389008 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 84763 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788700 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788703 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788702 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788701 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788706 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788705 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788704 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10788699 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369845_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369845_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369845_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369845_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600005821.rn.1 TC1600000769.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600005826.rn.1 TC1600000769.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600005823.rn.1 TC1600000769.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600005825.rn.1 TC1600000769.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600005824.rn.1 TC1600000769.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600005822.rn.1 TC1600000769.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369845_at - -
          Rat Expression Set 230 1369845_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788699 - -
          Rat Genome U34 Set L08227_at - -
          Rat Genome U34 Set L08227_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22176349 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline