Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00589376_m1
          See other KLHL41 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Klhl41
          Gene Name:
          kelch-like family member 41
          Gene Aliases:
          Kbtbd10, Krp1, Sarcosin
          Chromosome Location:
          Chr.3: 55910177 - 55923303 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00589376_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Klhl41
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_057191.1 NP_476539.1 4 - 5 1566 93
          GenBank mRNA AJ293948.1 - 4 - 5 1566 93

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300000766.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Klhl41

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein ubiquitination
          myofibril assembly
          regulation of lateral pseudopodium assembly
          skeletal muscle cell differentiation
          regulation of myoblast differentiation
          regulation of myoblast proliferation
          regulation of skeletal muscle cell differentiation
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P116283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 352088 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 482197 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704932 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 956459 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 449847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 728221 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 486074 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967415 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 127721 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 147874 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P116283 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P116283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P116283 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P116283 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700640063 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 78178 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 57116 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700640063 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836607 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836609 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836612 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836611 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836610 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836608 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10836606 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368252_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368252_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368252_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368252_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300005648.rn.1 TC0300000766.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368252_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368252_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836606 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI639444_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI639444_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21348998 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1365561 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_62188 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline