Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00589394_m1
          See other PLSCR1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Plscr1
          Gene Name:
          phospholipid scramblase 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.8: 99625526 - 99645882 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00589394_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Plscr1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_057194.1 NP_476542.1 6 - 7 951 63
          XM_006243536.1 XP_006243598.1 7 - 8 1026 63
          XM_006243537.1 XP_006243599.1 7 - 8 1021 63
          XM_006243538.2 XP_006243600.1 6 - 7 973 63
          GenBank mRNA AY024347.1 - 6 - 7 951 63
          BC085715.1 - 7 - 8 950 7109899 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800001288.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Plscr1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          phosphatidylserine biosynthetic process
          apoptotic process
          acute-phase response
          immune response
          positive regulation of gene expression
          phospholipid transport
          phospholipid scrambling
          myeloid cell differentiation
          negative regulation of protein binding
          regulation of mast cell activation
          response to interferon-alpha
          response to interferon-beta
          positive regulation of apoptotic process
          negative regulation of viral genome replication
          positive regulation of innate immune response
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          defense response to virus
          regulation of Fc receptor mediated stimulatory signaling pathway
          phosphatidylserine exposure on apoptotic cell surface
          cellular response to lipopolysaccharide
          cellular response to cytokine stimulus
          intrinsic apoptotic signaling pathway
          positive regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage
          positive regulation of DNA topoisomerase (ATP-hydrolyzing) activity
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          DNA binding
          epidermal growth factor receptor binding
          calcium ion binding
          SH3 domain binding
          phospholipid scramblase activity
          enzyme binding
          CD4 receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P667148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 968038 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 246814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717423 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 324875 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 429884 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 286987 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 567737 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 253069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 617792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 695044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 382705 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 618904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 289471 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 712849 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 729162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 84668 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 2271 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P667148 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P667148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P667148 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1025102 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 25709 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 47390 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 77564 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912227 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912222 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912226 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912228 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912223 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912221 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912219 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912225 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912224 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912220 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10912218 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369029_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369029_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369029_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369029_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800009413.rn.1 TC0800001288.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800009405.rn.1 TC0800001288.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800009410.rn.1 TC0800001288.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800009412.rn.1 TC0800001288.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800009408.rn.1 TC0800001288.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369029_at - -
          Rat Expression Set 230 1369029_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912218 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA924029_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22028089 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1350138 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_54048 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline