Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00589512_m1
          See other ATP6V1B2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Atp6v1b2
          Gene Name:
          ATPase, H transporting, lysosomal V1 subunit B2
          Gene Aliases:
          Atp6b1b2, Atp6b2, Vatb
          Chromosome Location:
          Chr.16: 22326537 - 22350143 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00589512_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Atp6v1b2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_057213.2 NP_476561.1 1 - 2 144 66
          GenBank mRNA BC085714.1 - 1 - 2 144 7109340 66
          FQ232688.1 - 1 - 2 152 66
          Y12635.1 - 1 - 2 145 66

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1600001443.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Ion Channel Transporter Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Atp6v1b2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ATP synthase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          vacuolar acidification
          ATP hydrolysis coupled proton transport
          regulation of cellular pH
          ATP metabolic process
          ATP binding
          hydrolase activity, acting on acid anhydrides, catalyzing transmembrane movement of substances

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P257221 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 468287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 829997 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 467778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800103 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 112727 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 687664 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 599021 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 503704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 481674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 272122 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 224232 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241573 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 420825 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 754095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 632677 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 563842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 9223 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 157674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 110031 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P257221 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P257221 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P257221 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P149114 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P257221 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700494477 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 67900 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 41058 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700494477 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791235 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791238 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791247 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791243 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791245 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791241 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791237 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791244 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791246 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791242 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791236 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791239 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791234 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791240 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10791233 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387664_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371402_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387664_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371402_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387664_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371402_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387664_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371402_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600011239.rn.1 TC1600001443.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600011238.rn.1 TC1600001443.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387664_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371402_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371402_at - -
          Rat Expression Set 230 1387664_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791233 - -
          Rat Genome U34 Set Y12635_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI227667_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21928553 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1360084 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_65995 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline