Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00590006_m1
          See other MANEA GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Manea
          Gene Name:
          mannosidase, endo-alpha
          Gene Aliases:
          Enman
          Chromosome Location:
          Chr.5: 40845103 - 40867023 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00590006_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Manea
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_080785.2 NP_542963.2 1 - 2 549 90
          XM_006237960.1 XP_006238022.1 2 - 3 853 90
          XM_006237961.2 XP_006238023.1 2 - 3 772 90
          GenBank mRNA AY599499.1 - 1 - 2 549 90
          FQ223109.1 - 2 - 3 778 90

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500002440.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Manea

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          metabolic process
          alpha-mannosidase activity
          glycoprotein endo-alpha-1,2-mannosidase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P182557 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 695842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 115007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 508774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 892920 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 740016 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 765747 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 401154 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 81591 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 778352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 228173 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543428 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 838244 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 730146 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 171945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 71800 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 38343 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P182557 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P182557 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P182557 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P182557 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P213289 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 7984 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 46728 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 54774 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875828 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875829 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875825 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875826 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875827 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10875823 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387570_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387570_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387570_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387570_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500018193.rn.1 TC0500002440.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500018190.rn.1 TC0500002440.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500018192.rn.1 TC0500002440.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500018194.rn.1 TC0500002440.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387570_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387570_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10875823 - -
          Rat Genome U34 Set AF023657_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21640147 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline