Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00590334_g1
          See other IL23A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Il23a
          Gene Name:
          Interleukin 23, alpha subunit p19
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 2710609 - 2712723 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00590334_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Il23a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_130410.2 NP_569094.1 3 - 4 713 72
          GenBank mRNA AY055379.1 - 3 - 4 441 72
          BC098907.1 - 3 - 4 713 7454618 72

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700001985.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Il23a

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cytokine interleukin superfamily intercellular signal molecule

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of T cell mediated cytotoxicity
          positive regulation of defense response to virus by host
          positive regulation of T-helper 1 type immune response
          inflammatory response
          positive regulation of activation of JAK2 kinase activity
          negative regulation of interleukin-10 production
          positive regulation of granulocyte macrophage colony-stimulating factor production
          positive regulation of interferon-gamma production
          positive regulation of interleukin-10 production
          positive regulation of interleukin-12 production
          positive regulation of interleukin-17 production
          positive regulation of tumor necrosis factor production
          positive regulation of natural killer cell proliferation
          T cell proliferation
          positive regulation of T cell proliferation
          positive regulation of activated T cell proliferation
          regulation of tyrosine phosphorylation of Stat1 protein
          positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat3 protein
          positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat4 protein
          positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat5 protein
          positive regulation of memory T cell differentiation
          innate immune response
          positive regulation of osteoclast differentiation
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          tissue remodeling
          defense response to Gram-negative bacterium
          positive regulation of NK T cell activation
          positive regulation of NK T cell proliferation
          defense response to virus
          positive regulation of neutrophil chemotaxis
          positive regulation of T-helper 17 type immune response
          positive regulation of T-helper 17 cell lineage commitment
          cytokine activity
          interleukin-23 receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P078894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 698156 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P078894 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P078894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P078894 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P13110 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 70450 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899752 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899753 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899751 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899754 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899750 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899755 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10899749 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387642_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387642_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387642_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387642_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700015471.rn.1 TC0700001985.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387642_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387642_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899749 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22068184 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1369615 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_58716 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-5xfkf:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline