Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00590409_m1
          See other TRIM9 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Trim9
          Gene Name:
          tripartite motif-containing 9
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.6: 92660026 - 92760059 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00590409_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Trim9
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_130420.1 NP_569104.1 3 - 4 1198 78
          XM_008764691.1 XP_008762913.1 3 - 4 1239 78
          XM_008764692.1 XP_008762914.1 3 - 4 1239 78
          XM_008764693.1 XP_008762915.1 3 - 4 1239 78
          XM_008764694.1 XP_008762916.1 3 - 4 1239 78
          GenBank mRNA AF350422.1 - 3 - 4 1198 78

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600002615.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Trim9

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          synaptic vesicle exocytosis
          protein ubiquitination
          negative regulation of SNARE complex assembly
          proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process
          negative regulation of calcium ion-dependent exocytosis
          SNARE binding
          ubiquitin-protein transferase activity
          zinc ion binding
          ligase activity
          protein homodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P135006 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 854091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 392035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 285152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 159096 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 917422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 733381 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 463406 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 181818 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 36255 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 854475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 586668 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 88034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 193967 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 93185 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 386832 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 768854 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804768 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 756882 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 781368 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 831796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 206030 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 748203 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 379014 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92656 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 745806 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35081 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 912885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 459288 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 823360 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 333370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 78080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 563609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 972892 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 910978 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 13947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 973996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 284441 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 766437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 523552 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 919513 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 388935 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 466622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 413476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 774047 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 925298 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 149167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 525564 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 702636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 924784 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 301207 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 115595 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 363928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 694181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898856 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 214096 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967138 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 564586 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 229844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 467793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 186801 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 210986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 793176 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 60503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 178162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 125283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 413473 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336879 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35265 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 633540 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 325101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 928700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 125359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 24667 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 31865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 47430 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 119670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 147997 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 86204 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 19792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 108175 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 116050 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 91932 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 165269 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 8050 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P135006 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P135006 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P135006 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P135006 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 81447 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 38278 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 28995 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 57223 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 58129 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 44286 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 29457 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890465 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890464 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890479 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890472 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890477 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890478 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890467 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890474 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890466 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890473 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890476 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890475 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10890463 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383861_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387486_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383861_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385140_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387486_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385140_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387486_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385140_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385140_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387486_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600018624.rn.1 TC0600002615.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387486_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387486_at - -
          Rat Expression Set 230 1385140_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1385140_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890463 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21365766 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1358697 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_53522 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline