Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00590440_m1
          See other CASP12 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Casp12
          Gene Name:
          caspase 12
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.8: 2658801 - 2689184 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00590440_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Casp12
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_130422.1 NP_569106.1 7 - 8 1071 74
          XM_008765891.1 XP_008764113.1 8 - 9 1152 74
          GenBank mRNA AF317633.1 - 7 - 8 1071 74
          FJ465154.1 - 8 - 9 1134 74

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800000015.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Protease Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Casp12

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          apoptotic process
          aging
          response to cold
          response to inorganic substance
          response to iron(III) ion
          response to organonitrogen compound
          protein autoprocessing
          endoplasmic reticulum unfolded protein response
          response to anoxia
          response to endoplasmic reticulum stress
          response to nicotine
          response to drug
          regulation of apoptotic process
          positive regulation of apoptotic process
          positive regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          response to ethanol
          regulation of inflammatory response
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to endoplasmic reticulum stress
          execution phase of apoptosis
          protease binding
          endopeptidase activity
          cysteine-type endopeptidase activity
          protein binding
          cysteine-type peptidase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P660129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 325574 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 745665 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 757974 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943023 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 11168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 301468 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903514 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 22989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 125221 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 869318 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 27267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 4101 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P660129 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P660129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P660129 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P660129 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 17570 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10907842 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10907844 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10907838 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10907843 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10907839 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10907841 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10907837 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10907835 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10907834 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387605_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387605_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387605_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387605_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800000093.rn.1 TC0800000015.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387605_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387605_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10907834 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21268117 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1351562 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_50964 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline