Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00590466_m1
          See other RUNX3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Runx3
          Gene Name:
          runt-related transcription factor 3
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 153507093 - 153531137 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00590466_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Runx3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_130425.1 NP_569109.1 3 - 4 546 75
          GenBank mRNA AF421886.1 - 3 - 4 546 75
          FQ230848.1 - 295 75

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500001673.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Runx3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          Runt transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          chondrocyte differentiation
          regulation of transcription, DNA-templated
          protein phosphorylation
          axon guidance
          biological_process
          hair follicle morphogenesis
          neuron projection development
          interferon-gamma production
          mRNA transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of cell cycle
          cell maturation
          negative regulation of epithelial cell proliferation
          positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          molecular_function
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          ATP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P051318 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 72217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200230 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 722566 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 957831 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 819572 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 413449 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 116891 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717204 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 125931 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 838124 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 801794 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 897071 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 346637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 18911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 555638 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 497708 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 798032 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 199263 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 827821 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 182083 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 167472 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 141774 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P051317 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P051317 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P051317 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P13119 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 8148 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 53459 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10872848 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10872846 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10872847 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10872849 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10872845 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10872843 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390946_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390946_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387479_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387479_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387479_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387479_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500012084.rn.1 TC0500001673.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387479_at - -
          Rat Expression Set 230 1387479_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10872843 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21661582 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1372259 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_54863 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline