Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00590475_m1
          See other SDHA GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Sdha
          Gene Name:
          succinate dehydrogenase complex, subunit A, flavoprotein (Fp)
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 31545631 - 31570601 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00590475_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Sdha
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_130428.1 NP_569112.1 3 - 4 327 59
          GenBank mRNA AB072907.1 - 3 - 4 327 59
          DQ402976.1 - 1 - 2 136 59

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100000328.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Sdha

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          dehydrogenase oxidoreductase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          tricarboxylic acid cycle
          succinate metabolic process
          nervous system development
          respiratory electron transport chain
          oxidation-reduction process
          succinate dehydrogenase activity
          succinate dehydrogenase (ubiquinone) activity
          flavin adenine dinucleotide binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P080678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 4062 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 467115 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 968141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 274914 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 481122 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 267281 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 65996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 841933 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 255019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 211930 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 351611 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 529257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 658838 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 375160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 589087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 55182 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 44454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 591206 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 867047 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 136815 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 65060 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P080678 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P080678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P080678 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P165820 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 40363 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 101487 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 68458 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702477 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702471 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702480 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702473 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702469 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702481 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702468 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702483 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702470 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702479 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702474 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702484 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702472 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702475 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702482 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702476 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702478 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10702467 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367678_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367678_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367678_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367678_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100001838.rn.1 TC0100000328.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367678_at - -
          Rat Expression Set 230 1367678_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702467 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA800250_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA925554_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA925554_g_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21623988 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357678 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_55602 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline