Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00590884_m1
          See other CLDN16 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cldn16
          Gene Name:
          claudin 16
          Gene Aliases:
          Pcln1
          Chromosome Location:
          Chr.11: 77683942 - 77703232 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00590884_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cldn16
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_131905.1 NP_571980.1 3 - 4 704 66
          GenBank mRNA AF333099.1 - 3 - 4 704 66

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1100001841.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cldn16

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          tight junction

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ion transport
          calcium-independent cell-cell adhesion via plasma membrane cell-adhesion molecules
          positive regulation of calcium ion transport
          transepithelial transport
          structural molecule activity
          protein binding
          identical protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P101978 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106970 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 108661 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 422158 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 79888 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 298199 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296864 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 175925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 661503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 809531 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 585678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 857437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 459979 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 573102 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 37614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 15012 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 38122 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P101978 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P101978 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P101978 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P665084 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 19184 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 19576 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755030 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755031 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755033 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755032 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755029 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755028 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755034 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10755027 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369184_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369184_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369184_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369184_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100011731.rn.1 TC1100001841.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100011732.rn.1 TC1100001841.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369184_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369184_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755027 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22000236 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1354805 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_51987 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline