Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00590921_m1
          See other ATP2C1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Atp2c1
          Gene Name:
          ATPase, Ca++ transporting, type 2C, member 1
          Gene Aliases:
          Spca1
          Chromosome Location:
          Chr.8: 113953959 - 114039965 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00590921_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Atp2c1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_131907.2 NP_571982.2 5 - 6 791 59
          GenBank mRNA BC086994.1 - 5 - 6 791 7106233 59
          M93017.1 - 5 - 6 502 59

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800003301.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Ion Channel Transporter Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Atp2c1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          primary active transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          calcium ion transport
          manganese ion transport
          cellular calcium ion homeostasis
          signal transduction
          metabolic process
          epidermis development
          calcium-dependent cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules
          cellular manganese ion homeostasis
          actin cytoskeleton reorganization
          Golgi calcium ion homeostasis
          Golgi calcium ion transport
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          calcium ion import
          calcium ion transmembrane transport
          manganese ion transmembrane transport
          signal transducer activity
          calcium-transporting ATPase activity
          calcium ion binding
          ATP binding
          manganese-transporting ATPase activity
          manganese ion binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P506069 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P13146 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 221351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 695634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 624239 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 291107 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 329127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 820740 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 84429 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855303 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 364284 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 718981 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 818702 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 822321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 720269 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 798689 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 303103 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 154408 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 559486 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 941154 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 57313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 112055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 902126 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 292716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 544496 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 663096 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 172511 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 816952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 458621 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266635 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 846352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 737527 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 300342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 659834 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 164942 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 703029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 848970 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 379743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 575861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 381455 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 404159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 371513 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 478613 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 764143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 610061 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 384986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 80830 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337540 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 205228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 682644 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 65120 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 971988 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 137891 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 540743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 316129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 399979 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 873868 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1223 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 293506 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 694339 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 64222 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 528003 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 647293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 618794 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640355 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 123317 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 146934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 91422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 3547 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 6896 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 87329 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 139183 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 156265 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 79378 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 57420 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 56383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 93653 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P13146 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P506069 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P506069 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P13146 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P506069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P13146 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P13146 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P506069 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 9904 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 1931 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 64671 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 75044 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 100096 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919843 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919839 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919853 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919836 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919837 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919834 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919835 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919861 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919851 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919833 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919858 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919850 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919855 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919860 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919845 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919849 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919841 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919852 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919842 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919848 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919847 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919838 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919840 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919856 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919857 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919846 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919844 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919859 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912756 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919854 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10919830 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10912749 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371134_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377386_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387126_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377386_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387126_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371134_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387126_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371134_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377386_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371134_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387126_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377386_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800026377.rn.1 TC0800003301.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800026378.rn.1 TC0800003301.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1377386_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387126_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1377386_at - -
          Rat Expression Set 230 1387126_at - -
          Rat Expression Set 230 1371134_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371134_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919830 - -
          Rat Genome U34 Set M93017_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA945848_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI009173_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21590286 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357443 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_69117 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline