Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00590971_m1
          See other MAP2K2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Map2k2
          Gene Name:
          mitogen activated protein kinase kinase 2
          Gene Aliases:
          Prkmk2
          Chromosome Location:
          Chr.7: 11458971 - 11478520 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00590971_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Map2k2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_133283.1 NP_579817.1 1 - 2 120 124
          XM_006240987.2 XP_006241049.1 1 - 2 307 124
          GenBank mRNA BC126084.1 - 1 - 2 218 8376547 124
          D14592.1 - 1 - 2 91 124
          L14936.1 - 1 - 2 120 124

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700002125.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Protein Kinase Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Map2k2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          MAPK cascade
          activation of MAPK activity
          protein phosphorylation
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          regulation of stress-activated MAPK cascade
          peptidyl-serine autophosphorylation
          regulation of axon regeneration
          positive regulation of axonogenesis
          lung morphogenesis
          trachea formation
          epithelial cell proliferation involved in lung morphogenesis
          ERK1 and ERK2 cascade
          positive regulation of protein serine/threonine kinase activity
          regulation of Golgi inheritance
          positive regulation of cell motility
          regulation of early endosome to late endosome transport
          protein serine/threonine kinase activity
          MAP kinase kinase activity
          protein serine/threonine/tyrosine kinase activity
          protein tyrosine kinase activity
          protein binding
          ATP binding
          PDZ domain binding
          protein complex scaffold
          protein serine/threonine kinase activator activity
          scaffold protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P038777 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 30864 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938317 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 922762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704813 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 634885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 675173 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393560 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 510069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 757844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 850014 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 467012 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 713690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 228690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 931116 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 612985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 65946 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 37175 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 90631 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P038777 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P038777 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P038777 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P653827 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 70614 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 82885 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900343 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900338 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900341 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900337 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900340 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900336 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900333 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900335 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900342 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900339 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900334 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900332 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10900331 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398834_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398834_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398834_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398834_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700016661.rn.1 TC0700002125.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700016659.rn.1 TC0700002125.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700016658.rn.1 TC0700002125.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1398834_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1398834_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900331 - -
          Rat Genome U34 Set L14936_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA957896_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA963674_g_at - -
          Rat Genome U34 Set L14936_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA963674_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA957896_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA963674_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA957896_s_at - -
          Rat Genome U34 Set L14936_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21296784 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1362844 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_53802 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline