Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00591070_m1
          See other DDX39B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ddx39b
          Gene Name:
          DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 39B
          Gene Aliases:
          Bat1, Bat1a, p47
          Chromosome Location:
          Chr.20: 4806103 - 4818596 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00591070_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ddx39b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_133300.3 NP_579834.2 5 - 6 809 134
          GenBank mRNA BC080243.1 - 5 - 6 758 7100155 134
          M75168.1 - 4 - 5 714 134

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC2000001083.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ddx39b

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          spliceosomal complex assembly
          mRNA splicing, via spliceosome
          mRNA export from nucleus
          RNA splicing
          RNA secondary structure unwinding
          positive regulation of DNA-templated transcription, elongation
          viral mRNA export from host cell nucleus
          negative regulation of DNA damage checkpoint
          ATP-dependent RNA helicase activity
          ATP binding
          RNA-dependent ATPase activity
          U6 snRNA binding
          U4 snRNA binding
          ATP-dependent protein binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P445195 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P445195 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P445195 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P445195 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P445195 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831139 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831136 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831143 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831145 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831138 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831137 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831144 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831146 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831142 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831147 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831140 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10831135 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375850_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388158_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375850_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388158_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390100_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390100_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388158_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388158_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000009078.rn.1 TC2000001083.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000009072.rn.1 TC2000001083.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1388158_at - -
          Rat Expression Set 230 1388158_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831135 - -
          Rat Genome U34 Set M75168_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA892014_i_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA892014_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA892014_r_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22380820 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363985 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_48438 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline