Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00591116_m1
          See other OLR1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olr1
          Gene Name:
          oxidized low density lipoprotein (lectin-like) receptor 1
          Gene Aliases:
          LOX-1, Oldlr1, Oldr1
          Chromosome Location:
          Chr.4: 163239853 - 163261937 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00591116_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olr1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_133306.2 NP_579840.2 5 - 6 783 71
          GenBank mRNA AB005900.1 - 5 - 6 783 71
          BC097290.1 - 5 - 6 736 7458637 71

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400003863.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olr1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          immune system process
          receptor-mediated endocytosis
          inflammatory response
          leukocyte cell-cell adhesion
          cell death
          lipoprotein metabolic process
          response to hydrogen peroxide
          receptor activity
          low-density lipoprotein receptor activity
          carbohydrate binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P034244 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 409244 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 520012 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 710129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 264622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 702368 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 402710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 349118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 240094 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 128894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804880 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 349279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184967 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 750464 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 524031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855261 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 665409 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 722430 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 89686 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 70878 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P034244 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P034244 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P034244 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P377266 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 69585 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22925 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10866034 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10866035 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10866038 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10866039 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10866031 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10866033 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10866040 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10866037 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10866036 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10866032 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10866030 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368683_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368683_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368683_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368683_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400027498.rn.1 TC0400003863.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368683_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368683_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10866030 - -
          Rat Genome U34 Set AB018104cds_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI071531_s_at - -
          Rat Genome U34 Set AB005900_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21661173 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374695 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_55819 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline