Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00591348_m1
          See other SERINC5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Serinc5
          Gene Name:
          serine incorporator 5
          Gene Aliases:
          Tpo1
          Chromosome Location:
          Chr.2: 22195507 - 22310286 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00591348_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Serinc5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA DQ103710.1 - 9 - 10 1084 69
          L20319.1 - 9 - 10 1205 69

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein-binding activity modulator

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P638181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 160860 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 874058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 88565 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 242058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 357375 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 574877 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 965269 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 251597 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 312762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 781520 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 427224 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 250419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 75327 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 451091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 83116 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 879867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 754066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 933286 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 104059 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 754775 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 86263 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 935455 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 723636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 10790 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 751419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 197469 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 300283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 914437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 664477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 223908 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 125109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 691946 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 905150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 685228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 939713 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 523566 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 562026 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 350141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 861798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 835975 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 253845 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 735573 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 566619 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 509372 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614601 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 435581 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 918805 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 370256 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 159396 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 873533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 832010 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804582 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 107837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 392656 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 47681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 297277 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 395945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 648858 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 172115 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 552264 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 665544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 676439 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 722308 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 745901 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 780058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 656641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 578397 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 878375 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 454548 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 58964 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 290837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 25280 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 861270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 29941 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 158066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 17502 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 41129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 47023 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 108259 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 118795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 40588 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 162004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 177755 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P638181 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P638181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P638181 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P638181 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 37045 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 69405 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85051 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 49909 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 72641 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 54929 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 89100 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10812478 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10812472 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10812483 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10812482 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10812473 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10812480 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10812479 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10812475 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10812481 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10812476 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10812474 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10812471 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10812477 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10812470 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386979_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386979_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386979_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386979_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1386979_at - -
          Rat Expression Set 230 1386979_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10812470 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI012275_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21785143 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline