Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00591471_m1
          See other ILK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ilk
          Gene Name:
          integrin-linked kinase
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 170578941 - 170585192 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00591471_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ilk
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_133409.2 NP_596900.1 1 - 2 146 70
          GenBank mRNA AF329194.1 - 1 - 2 83 70
          BC062406.1 - 1 - 2 146 5623251 70

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100002285.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ilk

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of cell growth
          branching involved in ureteric bud morphogenesis
          positive regulation of cell-matrix adhesion
          protein phosphorylation
          negative regulation of protein kinase activity
          cell cycle arrest
          integrin-mediated signaling pathway
          cell aging
          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of cardiac muscle cell apoptotic process
          fibroblast migration
          Schwann cell development
          negative regulation of smooth muscle cell migration
          peptidyl-serine phosphorylation
          nerve development
          myelination in peripheral nervous system
          cell projection organization
          positive regulation of cell migration
          positive regulation of BMP signaling pathway
          myelin assembly
          regulation of actin cytoskeleton organization
          substrate adhesion-dependent cell spreading
          positive regulation of phosphorylation
          negative regulation of apoptotic process
          extracellular fibril organization
          positive regulation of MAP kinase activity
          positive regulation of MAPK cascade
          protein kinase B signaling
          negative regulation of neuron apoptotic process
          establishment or maintenance of epithelial cell apical/basal polarity
          positive regulation of myoblast differentiation
          positive regulation of osteoblast differentiation
          positive regulation of axon extension
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          negative regulation of smooth muscle cell proliferation
          neuron projection morphogenesis
          positive regulation of axonogenesis
          positive regulation of dendrite morphogenesis
          protein heterooligomerization
          positive regulation of protein kinase B signaling
          platelet aggregation
          positive regulation of canonical Wnt signaling pathway
          negative regulation of neural precursor cell proliferation
          protein kinase activity
          protein serine/threonine kinase activity
          signal transducer activity
          integrin binding
          protein binding
          ATP binding
          SH3 domain binding
          protein kinase binding
          protein domain specific binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P13177 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 528053 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 287444 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 496928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 629140 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P13177 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P13177 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P13177 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P13177 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 2659 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709643 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709640 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709634 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709638 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709631 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709633 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709632 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709642 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709637 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709636 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709641 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709635 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709639 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709630 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10709629 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387777_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387777_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387777_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387777_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100017478.rn.1 TC0100002285.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100017476.rn.1 TC0100002285.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387777_at - -
          Rat Expression Set 230 1387777_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709629 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI176814_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21649749 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_2039085 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_2040391 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_2040414 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_161712 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_66295 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline