Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00591592_m1
          See other YTHDC1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ythdc1
          Gene Name:
          YTH domain containing 1
          Gene Aliases:
          Yt521
          Chromosome Location:
          Chr.14: 22971834 - 23002327 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00591592_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ythdc1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_133423.1 NP_596914.1 9 - 10 1360 87
          XM_006250805.2 XP_006250867.1 10 - 11 1712 87
          XM_006250806.2 XP_006250868.1 9 - 10 1675 87
          XM_006250808.2 XP_006250870.1 8 - 9 1621 87
          XM_008769987.1 XP_008768209.1 9 - 10 2727 87
          XM_008769988.1 XP_008768210.1 9 - 10 2727 87
          XM_008769989.1 XP_008768211.1 8 - 9 2673 87
          XM_008769990.1 XP_008768212.1 9 - 10 2728 87
          GenBank mRNA AF144731.1 - 9 - 10 1360 87
          D78303.1 - 8 - 9 1622 87

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1400001567.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ythdc1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          mRNA splicing, via spliceosome
          mRNA splice site selection
          RNA binding
          protein binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P103139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 892813 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 332909 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 907688 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 38432 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372797 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 750231 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 236639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 23668 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 721381 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 67575 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 230794 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 240314 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 348799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 453190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 381222 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 473447 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 902057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 756514 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 454030 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 518934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 303410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 781007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 265843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 90309 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 57269 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 27040 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P103139 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P103139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P103139 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P13188 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P195468 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700247376 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 7061 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97673 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700247376 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702344876 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776234 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776220 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776226 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776227 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776222 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776231 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776221 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776235 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776224 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776229 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776232 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776219 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776228 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776230 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776223 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776236 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776225 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776233 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10776218 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368063_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368063_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368063_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368063_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400011592.rn.1 TC1400001567.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368063_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1368063_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776218 - -
          Rat Genome U34 Set E13890cds_s_at - -
          Rat Genome U34 Set D78303_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI044739_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22346295 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1360442 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_61050 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline