Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00592058_m1
          See other ANGPTL2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Angptl2
          Gene Name:
          angiopoietin-like 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 12262822 - 12292665 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00592058_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Angptl2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_133569.1 NP_598253.1 4 - 5 1668 88
          GenBank mRNA AF159049.1 - 4 - 5 1668 88

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300000278.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Angptl2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          intercellular signal molecule

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P466189 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 656018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 63720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 221117 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 796068 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 496810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 517887 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 463498 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 388073 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 934694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 142188 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310093 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 567945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 3155 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 682912 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 29785 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 738353 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 591119 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 969204 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 108189 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640063 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 665808 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 13661 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 41016 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 169308 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 15544 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P466189 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P466189 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P466189 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P466189 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702231979 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 8019 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 46263 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 95055 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702231979 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835657 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835656 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835658 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835659 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835655 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10835654 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398345_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369443_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369443_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398345_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369443_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369443_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300003167.rn.1 TC0300000278.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300003172.rn.1 TC0300000278.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300003168.rn.1 TC0300000278.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300003170.rn.1 TC0300000278.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300003171.rn.1 TC0300000278.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369443_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369443_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835654 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21719386 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1350266 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_68773 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline