Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00592393_m1
          See other EIF2B3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Eif2b3
          Gene Name:
          eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 3
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 135882955 - 135949276 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00592393_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Eif2b3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_133609.2 NP_598293.2 5 - 6 675 86
          XM_006238630.2 XP_006238692.1 5 - 6 646 86
          GenBank mRNA BC072507.1 - 5 - 6 675 7099973 86
          U38253.1 - 5 - 6 655 86

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500001282.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Eif2b3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          translation initiation factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          translation
          translational initiation
          regulation of translation
          response to heat
          response to glucose
          oligodendrocyte development
          negative regulation of translational initiation in response to stress
          response to peptide hormone
          positive regulation of GTPase activity
          translation initiation factor activity
          guanyl-nucleotide exchange factor activity
          translation factor activity, RNA binding
          nucleotidyltransferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P337088 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P151724 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 662826 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 835180 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 615762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 361661 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 33202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 112229 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 174537 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 274356 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 433716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 484272 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 708289 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 150789 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 18597 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 634279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 560080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 30579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 475180 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 798034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 205817 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534107 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 246954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 63737 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 562815 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 120421 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 504468 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 131401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 897088 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 600409 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 285479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 756102 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 412736 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 365141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 515349 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 380023 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 61836 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372587 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 695328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 73437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 66900 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 94295 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 836051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 887906 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 758080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 130325 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 93782 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 816565 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 227233 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 245300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 953717 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 539706 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 139603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68751 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 162477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 72421 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 173406 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 138423 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 72954 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P337088 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P151724 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P151724 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P337088 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P337088 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P151724 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P594008 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P337088 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701603861 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702028309 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 61283 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 80762 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 1228 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 44872 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702028309 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701603861 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10871370 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10871376 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10871371 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10871373 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10871377 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10871372 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10871374 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10871380 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10871379 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10871369 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368967_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368967_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368967_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368967_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500008986.rn.1 TC0500001282.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500008987.rn.1 TC0500001282.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368967_at - -
          Rat Expression Set 230 1368967_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10871369 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI639441_at - -
          Rat Genome U34 Set U38253_at - -
          Rat Genome U34 Set U38253_g_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20795095 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1370324 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_49400 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline