Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Quem atendemos
Setor de Biotecnologia
Indústria Biofarmacêutica
CDMO
Diagnósticos Laboratoriais
Ciência Industrial e Aplicada
Ofertas especiais
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Rn00592448_m1
See other CSAP1 GE Assays ›
Gene Symbol:
Csap1
Gene Name:
common salivary protein 1
Gene Aliases:
CSP1
Chromosome Location:
Chr.10: 13230181 - 13230577 on Build Rnor_6.0
Species:
Rat
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Rn00592448_m1
Best Coverage
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 250 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2900 rxns
Availability
Inventoried
Catalog #
4331182
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Carrinho
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: Csap1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
NM_133622.2
NP_598306.2
196
81
GenBank mRNA
U00964.1
-
196
81
Back To Top
More Information
Set Membership:
Ambion siRNA available
Amplicon length between 71 and 85
Recommended Assay
Rattus norvegicus
1700
Inventoried
Probe spans exons
Matching Ambion siRNAs:
Click here to find siRNAs for Gene Csap1
MicroArray Probes:
Agilent
Affymetrix
ABI
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2
A_44_P126938
-
-
Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3
A_44_P126938
-
-
Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3
A_44_P126938
-
-
Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray
A_44_P126938
-
-
SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A
A_44_P126938
-
-
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array
10940566
-
-
Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array
10940566
-
-
Rat Genome 230 2.0 Array
1367968_at
-
-
Rat Genome 230 2.0 Array
1367968_PM_at
-
-
Affymetrix HT Rat Focus Array
1367968_at
-
-
Affymetrix HT Rat Focus Array
1367968_PM_at
-
-
Rat Expression Set 230
1367968_at
-
-
Rat Expression Set 230
1367968_PM_at
-
-
Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array
10940566
-
-
Rat Genome U34 Set
U00964_at
-
-
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
ABI Rat Genome Survey Microarray
20741255
-
-
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.45.0-Offline