Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00592570_m1
          See other MYO9A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Myo9a
          Gene Name:
          myosin IXA
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.8: 64573248 - 64777607 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00592570_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Myo9a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_134335.1 NP_599162.1 6 - 7 1575 70
          GenBank mRNA AJ001713.1 - 6 - 7 1575 70

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800000847.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Myo9a

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          metabolic process
          intracellular signal transduction
          positive regulation of GTPase activity
          molecular_function
          motor activity
          GTPase activator activity
          ATP binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P127958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706021 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 169789 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 449075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 159814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 624376 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 473067 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 132201 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 678075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 329229 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 378816 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 215699 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 718736 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 195622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 60603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 521540 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 828547 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 599645 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 829325 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 471716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 198463 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 761333 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 498960 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 423113 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 277043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 379493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 169790 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 36174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511537 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 248521 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 84829 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 540189 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 121811 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 91539 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 425025 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 418106 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 329819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 498860 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 612345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 699182 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916038 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 514997 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337806 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 886080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 931606 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 163041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 379087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534242 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 886172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 679754 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 128431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 691362 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 79642 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 573060 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 84477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 357544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 374530 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 631928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 96191 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 942710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 477763 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 164378 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 411298 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 330695 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 260972 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 378343 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 701150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 87409 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 283450 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 770727 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 279872 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 728633 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 494835 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17597 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 139768 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 438030 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 142883 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 617136 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 390365 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 925402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 320088 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296284 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 721035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 15172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 880392 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 443452 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 282068 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92284 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 251857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 121044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 570139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 674138 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 499049 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 739370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 460354 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 242942 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 233691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706585 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 540058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513108 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 101287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 607841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 246004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 299406 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 99385 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 33757 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 27606 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 26396 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 110929 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 12107 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 131410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 88398 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 61234 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 63884 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 21668 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 33531 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 23199 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 58919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 91015 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 65603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 136809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 100654 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 96807 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P127958 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P127958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P127958 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P127958 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701725713 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 83964 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 14976 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 55554 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 98917 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 102060 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 71094 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 26546 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 93978 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 34384 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 102387 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 72488 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701725713 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910586 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910602 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910601 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910593 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910578 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910592 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910606 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910609 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910588 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910605 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910581 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910595 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910607 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910603 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910604 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910582 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910611 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910585 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910600 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910598 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910594 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910597 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910580 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910610 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910596 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910590 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910579 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910608 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910589 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910583 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910599 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910587 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910584 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10910577 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369707_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1396178_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1396178_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369707_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369707_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369707_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800005980.rn.1 TC0800000847.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800005979.rn.1 TC0800000847.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369707_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369707_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910577 - -
          Rat Genome U34 Set AJ001713_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21786583 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline