Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00593170_m1
          See other COL5A1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Col5a1
          Gene Name:
          collagen, type V, alpha 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 6430183 - 6581010 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00593170_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Col5a1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_134452.1 NP_604447.1 65 - 66 5381 61
          XM_006233873.2 XP_006233935.1 65 - 66 5787 61
          GenBank mRNA AF272662.1 - 65 - 66 5381 61
          AJ005394.1 - 4 - 5 457 61
          FQ233333.1 - 5 - 6 721 61

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300000155.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Col5a1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          extracellular matrix structural protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          blood vessel development
          heart morphogenesis
          cell adhesion
          biological_process
          cell migration
          collagen fibril organization
          collagen biosynthetic process
          wound healing, spreading of epidermal cells
          tendon development
          extracellular fibril organization
          skin development
          integrin biosynthetic process
          eye morphogenesis
          regulation of cellular component organization
          negative regulation of endodermal cell differentiation
          extracellular matrix structural constituent
          heparin binding
          proteoglycan binding
          platelet-derived growth factor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P009097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 472411 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35048 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 55835 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 575429 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 145095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 118121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 212913 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 468110 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 839642 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 219011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 730811 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 949975 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 627205 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 486769 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 14581 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 607666 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 470491 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 82086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 174130 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 242518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 363476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 169011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 226188 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 604669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 546854 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 130929 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 290919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 482004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 34676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 25216 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 520886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 6136 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 819553 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 929065 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 677484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 611419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407104 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 383629 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 817906 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 366915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 527610 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393987 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 819082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 394147 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 350786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 335092 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 185628 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 3736 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 803638 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 412516 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 251890 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 82943 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 559552 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 248021 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 423348 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967943 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 673992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 378841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 608668 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 21192 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 306894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 262986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393598 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 909530 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 25868 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 244864 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 390357 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 234410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 565228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 460296 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 198956 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261903 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 973758 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 546988 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 216628 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 10154 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 339066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 127597 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 462777 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 468248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 150546 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 262253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 732987 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 224751 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863948 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 211589 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 339375 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 743967 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 882760 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 303499 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 387938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 560643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 677981 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 499960 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 786927 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 668818 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 905477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640192 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 612632 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513117 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 548371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 397874 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 355950 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 123371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 238412 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 785064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 486054 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 120596 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 332912 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 99338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 104131 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81278 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 45709 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 37628 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 84360 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 48371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 66483 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 74905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 116953 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 92572 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 138125 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 148339 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 131024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 44033 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 33079 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 137837 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P009097 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P009097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P009097 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P196079 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P13273 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700186920 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 18822 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 91211 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 102997 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33875 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 40400 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 50243 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 30482 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 102151 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 19365 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 76797 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 15803 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700186920 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834786 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834737 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834755 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834749 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834780 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834773 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834781 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834769 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834750 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834733 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834738 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834779 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834759 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834778 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834795 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834776 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834748 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834777 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834774 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834782 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834739 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834762 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834740 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834760 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834746 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834751 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834757 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834763 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834770 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834752 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834753 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834747 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834734 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834743 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834766 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834783 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834772 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834787 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834735 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834771 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834789 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834756 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834788 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834758 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834754 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834797 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834742 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834792 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834798 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834784 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834736 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834765 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834796 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834794 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834767 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834775 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834791 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834768 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834793 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834732 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834785 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834790 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10834731 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369955_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376099_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369955_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376099_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376099_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376099_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369955_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369955_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300001475.rn.1 TC0300000155.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369955_at - -
          Rat Expression Set 230 1376099_at - -
          Rat Expression Set 230 1369955_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1376099_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834731 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA859757_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA859757_g_at - -
          Rat Genome U34 Set AJ005394_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21396640 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1353887 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_50151 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline