Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00593537_m1
          See other TTL GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ttl
          Gene Name:
          tubulin tyrosine ligase
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 121596746 - 121624052 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00593537_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ttl
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_138536.1 NP_612545.1 5 - 6 1026 77
          XM_006234946.2 XP_006235008.1 5 - 6 1054 77
          GenBank mRNA AF207605.1 - 5 - 6 1026 77

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300001690.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ttl

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          microtubule cytoskeleton organization
          cellular protein modification process
          regulation of axon extension
          tubulin-tyrosine ligase activity
          ATP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P004292 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 465333 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 67014 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 731264 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 968481 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 500290 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 129400 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 235352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 244906 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 34784 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 215765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 365572 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 902151 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 882606 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 931772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 323873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855984 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 11115 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 608689 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 885872 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 51962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 13948 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 49561 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P004292 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P004292 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P004292 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P153753 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701914427 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 18251 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 86965 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 47688 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701914427 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10839750 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10839747 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10839746 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10839745 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10839749 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10839744 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10839748 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10839743 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390311_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390311_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388028_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388028_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388028_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388028_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390311_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390311_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300012084.rn.1 TC0300001690.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1388028_at - -
          Rat Expression Set 230 1390311_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1390311_at - -
          Rat Expression Set 230 1388028_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10839743 - -
          Rat Genome U34 Set U53214_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21650497 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1364621 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_53262 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline