Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00593577_m1
          See other PDE9A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pde9a
          Gene Name:
          phosphodiesterase 9A
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.20: 10123626 - 10216325 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00593577_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pde9a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_138543.1 NP_612552.1 13 - 14 1101 58
          XM_008772793.1 XP_008771015.1 13 - 14 1115 58
          XM_008772794.1 XP_008771016.1 13 - 14 1115 58
          XM_008772795.1 XP_008771017.1 13 - 14 1115 58
          GenBank mRNA AF372654.1 - 13 - 14 1101 58
          AY145898.1 - 13 - 14 1120 58
          BC078733.1 - 12 - 13 959 58
          BC161837.1 - 13 - 14 1074 9029236 58

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC2000000360.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Rat Phosphodiesterase 1700 Inventoried Rat Phosphodiesterase Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pde9a

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          phosphodiesterase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          metabolic process
          cGMP-mediated signaling
          metal ion binding
          3',5'-cyclic-GMP phosphodiesterase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P050052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 949076 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 840413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 118244 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 352251 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 702618 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 545564 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 932391 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 593190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779618 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 648342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 322046 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 436167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 28609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 251320 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 198188 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 390817 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 626750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 728951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 385126 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 260749 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 362334 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 928063 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 271782 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 627763 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 402938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 59340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 883309 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 282058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 617550 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 824161 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 773311 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 284415 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 443728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 370701 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 566686 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 176875 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 382651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 795100 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 254105 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41008 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 461402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 705778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 497204 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 71369 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 168248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 650088 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 112035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 60905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 134253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 139431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 124428 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 67321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 97539 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 83640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 149759 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 95076 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P050052 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P050052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P050052 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1016674 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 18769 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 39448 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 25703 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 40911 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 31443 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 91491 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10829149 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10829150 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10829143 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10829151 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10829152 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10829147 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10829144 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10829157 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10829156 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10829140 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10829154 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10829145 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10829139 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10829138 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10829148 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10829146 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10829153 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10829142 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10829137 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374452_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374452_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374452_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374452_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000003428.rn.1 TC2000000360.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000003427.rn.1 TC2000000360.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1374452_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1374452_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10829137 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI169470_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21426924 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1358464 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_65644 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline