Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00593747_m1
          See other UNC13D GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Unc13d
          Gene Name:
          unc-13 homolog D (C. elegans)
          Gene Aliases:
          Munc13-4, Unc13h4
          Chromosome Location:
          Chr.10: 104613907 - 104628664 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00593747_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Unc13d
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_138844.1 NP_620199.1 12 - 13 1239 68
          XM_006247702.2 XP_006247764.1 12 - 13 1424 68
          GenBank mRNA AF159356.1 - 12 - 13 1239 68

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Unc13d

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          granuloma formation
          germinal center formation
          exocytosis
          phagocytosis
          regulation of mast cell degranulation
          natural killer cell degranulation
          positive regulation of exocytosis
          secretion
          defense response to virus
          positive regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading
          positive regulation of regulated secretory pathway
          molecular_function
          Rab GTPase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P473425 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53718 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 64321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 719952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 728295 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 886855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 973792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 176129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 841586 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 376424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 394653 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 2411 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 10222 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P473425 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P473425 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P473425 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P473425 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22491 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749086 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749085 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749091 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749083 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749084 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749088 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749079 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749102 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749100 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749092 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749089 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749093 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749090 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749106 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749077 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749103 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749098 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749094 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749095 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749082 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749105 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749097 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749101 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749078 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749107 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749076 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749081 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749087 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749099 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749080 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749104 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10749075 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370332_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370332_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370332_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370332_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000037561.rn.1 TC1000004138.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370332_at - -
          Rat Expression Set 230 1370332_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10749075 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI112134_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21387696 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1351794 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_58899 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline