Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00593810_m1
          See other SYT17 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Syt17
          Gene Name:
          synaptotagmin XVII
          Gene Aliases:
          Bk
          Chromosome Location:
          Chr.1: 188034614 - 188101257 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00593810_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Syt17
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_138849.1 NP_620204.1 5 - 6 1037 90
          XM_006230101.2 XP_006230163.1 5 - 6 1132 90
          XM_006230102.2 XP_006230164.1 5 - 6 1017 90
          XM_006230104.1 XP_006230166.1 5 - 6 1231 90
          XM_008759675.1 XP_008757897.1 3 - 4 1497 90
          GenBank mRNA U30831.1 - 5 - 6 1037 90

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100006490.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Syt17

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          membrane trafficking regulatory protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          exocytosis
          transporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P128062 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 318323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 539504 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 857183 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 16624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 763676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 629390 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 796097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 702362 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 494391 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 780162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 720051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 723608 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 798306 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 592528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 902410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 589134 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 846957 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 85926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 519350 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 311788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 107894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 973991 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 900841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 435157 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 40693 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 594223 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704598 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 711684 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 577509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 196402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 219518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 204908 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 131623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 365167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 482119 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 776419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 674454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 355707 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 547396 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 403314 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 397667 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 529299 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 799291 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 479675 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 151673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 767513 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 834471 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 164840 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 376843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 745760 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 111876 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 363285 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 869050 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 550393 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 566359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336258 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 26763 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81930 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 149522 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 18344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 64765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 157132 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 172507 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 5021 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 138968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 178874 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 88759 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 74607 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 139380 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 126609 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P128062 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P128062 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P128062 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P128062 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702034234 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700255667 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 51199 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 26717 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 31238 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 15719 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700255667 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702034234 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725238 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725236 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725240 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725237 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725241 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725239 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10725235 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370418_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398305_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398305_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370418_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398305_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398305_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370418_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370418_PM_s_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100050950.rn.1 TC0100006490.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100050952.rn.1 TC0100006490.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100050959.rn.1 TC0100006490.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100050946.rn.1 TC0100006490.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100050947.rn.1 TC0100006490.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100050949.rn.1 TC0100006490.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100050951.rn.1 TC0100006490.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370418_s_at - -
          Rat Expression Set 230 1398305_at - -
          Rat Expression Set 230 1398305_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370418_PM_s_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725235 - -
          Rat Genome U34 Set U30831_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21603928 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline