Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00593820_m1
          See other FAP GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Fap
          Gene Name:
          fibroblast activation protein, alpha
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 48467781 - 48536242 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00593820_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 2,694.00
          Your Price
          온라인 행사가:
          2694.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Fap
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_138850.1 NP_620205.1 19 - 20 1823 97
          GenBank mRNA AF493782.1 - 19 - 20 1823 97

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300003191.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Protease Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Fap

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          serine protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          regulation of collagen catabolic process
          negative regulation of extracellular matrix disassembly
          endothelial cell migration
          proteolysis involved in cellular protein catabolic process
          negative regulation of cell proliferation involved in contact inhibition
          positive regulation of cell cycle arrest
          mitotic cell cycle arrest
          melanocyte proliferation
          positive regulation of execution phase of apoptosis
          melanocyte apoptotic process
          negative regulation of extracellular matrix organization
          protease binding
          endopeptidase activity
          serine-type endopeptidase activity
          integrin binding
          peptidase activity
          serine-type peptidase activity
          dipeptidyl-peptidase activity
          protein homodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P470430 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 774162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 192566 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 20384 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 546703 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42611 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 775744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 116424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 487804 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 752774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 774011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638566 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 396368 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 675277 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 379155 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 263108 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 844455 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 373798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 396202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 734516 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 966171 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 643541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 549491 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 166678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 142718 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 887860 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 9213 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 176557 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 579162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 505071 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 590417 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638335 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 741816 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 679599 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 72607 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779379 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 177367 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 435496 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 738578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 338467 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 438311 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 195636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 498198 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 881657 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 30268 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 569057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 142888 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 849527 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 170590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 23120 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 166174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 147728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 95376 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 63139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 178076 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 22429 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P470430 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P470430 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P470430 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P470430 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 39458 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 43102 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 71743 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 3221 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 100849 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845695 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845703 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845685 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845683 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845691 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845690 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845704 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845693 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845700 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845707 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845682 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845696 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845692 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845705 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845684 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845689 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845706 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845701 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845694 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845697 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845699 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845688 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845687 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845686 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845698 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10845681 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369422_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369422_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369422_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369422_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300024749.rn.1 TC0300003191.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369422_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369422_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845681 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22114969 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1351232 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_56993 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline