Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00593872_m1
          See other DNAJC21 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Dnajc21
          Gene Name:
          DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 21
          Gene Aliases:
          Dnaja5
          Chromosome Location:
          Chr.2: 60419446 - 60446666 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00593872_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Dnajc21
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_138856.2 NP_620211.2 3 - 4 315 70
          XM_008760746.1 XP_008758968.1 7 - 8 1191 70
          GenBank mRNA AF492384.1 - 2 - 3 238 70
          BC086587.1 - 3 - 4 315 70
          BC158554.1 - 3 - 4 534 7380100 70

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200003068.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Dnajc21

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chaperone

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          zinc ion binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P598733 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 260653 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926991 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 668951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 459530 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 382189 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 457730 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 402505 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 303485 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 466806 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 53569 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 73286 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 18091 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P598733 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P598733 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P598733 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P598733 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 5855 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821906 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821901 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821904 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821902 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821905 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821907 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821908 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821903 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821909 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10821900 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369543_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369543_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369543_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369543_s_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200021469.rn.1 TC0200003068.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200021475.rn.1 TC0200003068.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200021474.rn.1 TC0200003068.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200021468.rn.1 TC0200003068.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200021467.rn.1 TC0200003068.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200021472.rn.1 TC0200003068.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200021470.rn.1 TC0200003068.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200021471.rn.1 TC0200003068.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200021473.rn.1 TC0200003068.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369543_s_at - -
          Rat Expression Set 230 1369543_PM_s_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821900 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA850140_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21546292 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1362787 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_69034 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline