Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00594429_m1
          See other SS18L1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ss18l1
          Gene Name:
          synovial sarcoma translocation gene on chromosome 18-like 1
          Gene Aliases:
          CREST
          Chromosome Location:
          Chr.3: 175426754 - 175445222 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00594429_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ss18l1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_138918.1 NP_620273.1 3 - 4 243 63
          GenBank mRNA AY034073.1 - 3 - 4 243 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300002553.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ss18l1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transcription cofactor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          dendrite development
          chromatin modification
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          regulation of dendrite development
          positive regulation of dendrite morphogenesis
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P075512 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 731869 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 11151 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 212509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 810095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 77915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 928777 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 419750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 160309 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 361545 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 585743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 584722 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 475859 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 86914 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 90521 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P075512 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P075512 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P075512 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P278397 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 21942 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 87544 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 15442 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 84742 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842760 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842758 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842761 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842762 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842755 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842764 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842754 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842757 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842756 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842763 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842759 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10842753 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370729_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370729_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370729_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370729_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300018755.rn.1 TC0300002553.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300018758.rn.1 TC0300002553.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300018760.rn.1 TC0300002553.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300018759.rn.1 TC0300002553.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300018753.rn.1 TC0300002553.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300018761.rn.1 TC0300002553.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300018762.rn.1 TC0300002553.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300018751.rn.1 TC0300002553.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300018756.rn.1 TC0300002553.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300018757.rn.1 TC0300002553.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300018754.rn.1 TC0300002553.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370729_at - -
          Rat Expression Set 230 1370729_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10842753 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21718298 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1355520 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_69871 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0