Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00594496_m1
          See other MFN1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mfn1
          Gene Name:
          mitofusin 1
          Gene Aliases:
          Fzo1b
          Chromosome Location:
          Chr.2: 118927246 - 118973703 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00594496_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mfn1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_138976.1 NP_620432.1 6 - 7 759 101
          XM_008760904.1 XP_008759126.1 8 - 9 1006 101
          GenBank mRNA AB084166.1 - 6 - 7 759 101

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200000955.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Mfn1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          mitochondrial fusion
          metabolic process
          GTPase activity
          GTP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P13344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 839429 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 613147 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 353975 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 22465 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 914979 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 954854 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 635787 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 116422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 21149 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 102058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 767082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 776690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 103198 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 369235 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 950074 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 325265 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 857787 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 823219 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 376140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 520331 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 644908 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779194 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 617563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 397214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 810302 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 9436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 94011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 64915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 155071 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81111 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P13344 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P13344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P13344 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P339806 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P13344 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 90613 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 98077 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 53471 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814758 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814754 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814762 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814755 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814765 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814766 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814757 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814763 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814756 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814759 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814760 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814764 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814753 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814761 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10814752 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375035_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371717_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371717_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375035_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371717_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371717_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200005831.rn.1 TC0200000955.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200005830.rn.1 TC0200000955.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371717_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371717_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814752 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA943135_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21162692 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1370141 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_65653 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline