Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00594533_m1
          See other RGD621098 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          RGD621098
          Gene Name:
          similar to RIKEN cDNA D230025D16Rik
          Gene Aliases:
          Lin-10, Lin10
          Chromosome Location:
          Chr.19: 37179850 - 37207714 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00594533_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: RGD621098
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_139040.1 NP_620609.1 8 - 9 868 88
          GenBank mRNA U92010.1 - 8 - 9 868 88

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1900000468.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene RGD621098

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          Golgi to plasma membrane protein transport
          glutamate receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P294753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 644811 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 616959 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 850248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938120 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 522214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 780516 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 202463 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 370670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 566548 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 320711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 137952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393435 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 443729 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 857155 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 339124 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 247001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 838273 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 55379 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 111929 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 89159 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P294753 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P294753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P294753 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P294753 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 34465 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33400 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807151 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807148 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807142 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807150 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807146 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807143 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807156 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807153 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807155 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807147 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807144 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807145 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807154 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807149 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807152 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807141 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10807140 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379410_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379410_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370578_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370578_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370578_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370578_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900003726.rn.1 TC1900000468.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370578_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370578_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807140 - -
          Rat Genome U34 Set U92010_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22287230 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1359462 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_52169 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline