Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00594589_m1
          See other XRCC6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Xrcc6
          Gene Name:
          X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 6
          Gene Aliases:
          G22p1, Ku70, Kup70
          Chromosome Location:
          Chr.7: 123259892 - 123280613 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00594589_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Xrcc6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_139080.2 NP_620780.2 4 - 5 668 62
          XM_008765671.1 XP_008763893.1 4 - 5 661 62
          GenBank mRNA AB066102.1 - 3 - 4 652 62
          BC078718.1 - 4 - 5 668 7115290 62

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700001516.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Xrcc6

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA helicase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          telomere maintenance
          double-strand break repair
          double-strand break repair via nonhomologous end joining
          cellular response to DNA damage stimulus
          brain development
          response to ionizing radiation
          DNA duplex unwinding
          V(D)J recombination
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of neurogenesis
          cellular hyperosmotic salinity response
          cellular response to X-ray
          damaged DNA binding
          double-stranded DNA binding
          double-stranded telomeric DNA binding
          ATP-dependent DNA helicase activity
          protein binding
          protein C-terminus binding
          telomeric DNA binding
          transcription regulatory region DNA binding
          poly(A) RNA binding
          5'-deoxyribose-5-phosphate lyase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P038132 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 62738 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 414603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 169105 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 199601 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 307368 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 637482 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 327929 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 408999 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 883383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92936 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42797 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 853844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 113501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 163383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 665519 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 5654 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 155161 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P038132 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P038132 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P038132 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P527852 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 9486 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 10723 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898037 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898032 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898033 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898038 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898039 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898041 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898036 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898035 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898034 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898031 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898030 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898040 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10898029 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370537_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370537_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370537_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370537_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700011547.rn.1 TC0700001516.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370537_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370537_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898029 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21871896 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1349513 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_57099 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline