Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00594796_m1
          See other XAB2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Xab2
          Gene Name:
          XPA binding protein 2
          Gene Aliases:
          Ath55
          Chromosome Location:
          Chr.12: 2158391 - 2170397 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00594796_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Xab2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_139109.2 NP_620809.1 6 - 7 872 74
          GenBank mRNA AF277899.1 - 6 - 7 875 74
          BC081723.1 - 6 - 7 866 7108549 74

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1200000925.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Xab2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA splicing factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          blastocyst development
          transcription-coupled nucleotide-excision repair
          transcription, DNA-templated
          mRNA processing
          RNA splicing

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P600777 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 328816 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 428744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 609802 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 470238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 737386 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337803 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 745506 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 525809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 431333 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 158663 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P600777 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P600777 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P600777 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P600777 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 30692 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756211 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756205 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756212 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756216 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756214 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756202 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756201 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756198 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756204 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756206 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756199 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756213 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756210 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756215 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756208 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756209 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756200 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756203 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756207 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10756197 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370343_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370343_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370343_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370343_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200008054.rn.1 TC1200000925.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370343_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370343_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10756197 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI011321_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA849613_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21679825 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374330 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_61222 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline