Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00594957_m1
          See other MAN2C1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Man2c1
          Gene Name:
          mannosidase, alpha, class 2C, member 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.8: 61805697 - 61816800 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00594957_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Man2c1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_139256.1 NP_640349.1 4 - 5 575 97
          GenBank mRNA BC086989.1 - 4 - 5 456 7193864 97
          M57547.1 - 4 - 5 575 97

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800000782.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Man2c1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          mannose metabolic process
          alpha-mannosidase activity
          zinc ion binding
          carbohydrate binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P088700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 649764 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 232193 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 419170 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 665108 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 483964 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 52240 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 607236 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 950029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 432772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 171682 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 137072 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P088700 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P088700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P088700 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P154131 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702212723 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 48154 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702212723 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910306 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910318 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910313 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910316 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910314 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910320 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910317 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910309 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910299 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910300 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910304 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910307 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910303 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910305 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910312 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910308 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910302 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910323 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910315 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910298 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910311 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910321 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910322 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910310 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910301 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910319 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10910297 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392396_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381779_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392396_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387920_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387920_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381779_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387920_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392396_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381779_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392396_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387920_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381779_PM_s_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800005329.rn.1 TC0800000782.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387920_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387920_at - -
          Rat Expression Set 230 1381779_s_at - -
          Rat Expression Set 230 1381779_PM_s_at - -
          Rat Expression Set 230 1392396_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1392396_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910297 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA946384_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21660880 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357252 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_55059 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline