Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00595090_m1
          See other NGEF GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ngef
          Gene Name:
          neuronal guanine nucleotide exchange factor
          Gene Aliases:
          Besh3
          Chromosome Location:
          Chr.9: 94569286 - 94601852 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00595090_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ngef
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001136241.1 NP_001129713.1 1653 88
          GenBank mRNA BC078722.1 - 5 - 6 649 88
          BC091122.1 - 795 88

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0900002412.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          guanyl-nucleotide exchange factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          multicellular organism development
          nervous system development
          cellular process
          cell differentiation
          regulation of Rho protein signal transduction
          regulation of GTPase activity
          positive regulation of GTPase activity
          ephrin receptor signaling pathway
          negative regulation of dendritic spine morphogenesis
          guanyl-nucleotide exchange factor activity
          Rho guanyl-nucleotide exchange factor activity
          protein binding
          ephrin receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P156589 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 246223 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 468835 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 906245 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 45874 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 51321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 20115 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 733697 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 291585 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 254739 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 473471 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 847561 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 808960 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 652363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 438465 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 345641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 334773 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 363953 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588759 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 522520 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 557750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 72615 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 458834 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 258105 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 713812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 752922 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 25529 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 6992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 120885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 38295 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P156589 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P156589 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P156589 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P156589 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 20536 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929667 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929669 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929666 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929661 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929664 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929668 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929665 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929662 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929671 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929672 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929670 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929673 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929663 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10929660 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387924_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387924_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387924_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387924_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900019749.rn.1 TC0900002412.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387924_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387924_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10929660 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI112618_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21248175 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1354409 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline