Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00595120_m1
          See other MACROD1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Macrod1
          Gene Name:
          MACRO domain containing 1
          Gene Aliases:
          Lrp16
          Chromosome Location:
          Chr.1: 222310919 - 222451485 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00595120_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Macrod1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_139337.1 NP_647553.1 4 - 5 343 57
          XM_006230677.2 XP_006230739.1 4 - 5 677 57
          GenBank mRNA AF404762.1 - 4 - 5 343 57
          FQ216840.1 - 4 - 5 510 57

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100003123.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Macrod1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cellular response to DNA damage stimulus
          purine nucleoside metabolic process
          protein de-ADP-ribosylation
          hydrolase activity, acting on glycosyl bonds
          deacetylase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P141742 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 172845 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 330083 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 777158 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 358304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 204479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 748847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315572 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 427960 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 953410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 89225 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 244186 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 18904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 235279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 522363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 838786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 821782 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 720182 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 545424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 793600 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 94738 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 930019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 165031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 279531 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 327294 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 682079 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 124675 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 303791 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 138371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 739541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 138015 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 379911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 531234 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 601787 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 320127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 854669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 144369 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 592277 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 567904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 498814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 384614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 827457 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 722236 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 689944 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 936500 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 631298 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 377810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 896073 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 662409 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 860986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 367468 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 152474 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 675659 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 783054 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 30072 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 736515 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 270458 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 683390 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 384837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 925348 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 332424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 510963 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 519916 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53499 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 864627 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 297313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 472162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 908097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 283502 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 777809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 656229 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 793609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 385134 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46208 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 167466 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 810640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 421106 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 701029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 897698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640848 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 739955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855817 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 521787 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 711459 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 367320 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 178084 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 969392 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 582362 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587854 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 483363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 741812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 515329 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 805374 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 370311 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 286923 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898559 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 966532 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 446942 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742731 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448083 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 125269 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 152506 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 581738 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 213488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 934087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 426465 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 136542 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 133029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 160024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81722 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 159371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 85001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 52711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 34203 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 58888 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 166802 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 63212 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 24005 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 111376 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 130095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 177776 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 169427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 120368 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 20832 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P141742 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P141742 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P141742 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P503552 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 28638 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 37272 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 30825 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 98554 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 102640 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 72603 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 87362 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 71149 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 100032 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713485 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713491 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713482 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713492 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713484 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713489 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713487 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713486 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713488 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713483 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713490 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10713480 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372158_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372158_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372158_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372158_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100025576.rn.1 TC0100003123.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372158_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1372158_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713480 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI103955_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21800848 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1361586 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_70398 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline