Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00595213_m1
          See other ARHGAP4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Arhgap4
          Gene Name:
          Rho GTPase activating protein 4
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.X: 156873100 - 156888762 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00595213_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Arhgap4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_144740.3 NP_653341.2 1 - 2 171 68
          XM_006229545.2 XP_006229607.1 1 - 2 961 68
          XM_006229546.2 XP_006229608.1 1 - 2 961 68
          XM_006229547.2 XP_006229609.1 1 - 2 961 68
          XM_006229548.2 XP_006229610.1 1 - 2 961 68
          GenBank mRNA AF401635.1 - 1 - 2 181 68
          AY742900.1 - 184 68

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0X00001308.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Apoptosis Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Arhgap4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          GTPase-activating protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          nervous system development
          negative regulation of fibroblast migration
          negative regulation of axon extension
          regulation of Rho protein signal transduction
          GTPase activator activity
          Rac GTPase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P545838 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 2795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 771117 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 122391 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 873223 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 675189 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 209713 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 934673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 279683 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 333498 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 27236 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P545838 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P545838 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P545838 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P545838 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 76435 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 11041 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 74123 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 17025 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 50203 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940240 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940234 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940229 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940235 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940242 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940225 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940230 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940236 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940245 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940226 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940249 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940237 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940228 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940241 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940247 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940238 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940231 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940243 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940248 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940246 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940233 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940232 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940227 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10940224 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374735_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374735_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374735_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374735_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00007965.rn.1 TC0X00001308.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00007966.rn.1 TC0X00001308.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00007964.rn.1 TC0X00001308.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1374735_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1374735_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940224 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI028822_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21286460 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1365270 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline