Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00595271_m1
          See other SLC45A1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc45a1
          Gene Name:
          solute carrier family 45, member 1
          Gene Aliases:
          Dnb5, Past-A, Pasta
          Chromosome Location:
          Chr.5: 167672134 - 167696331 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00595271_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc45a1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_144747.3 NP_653348.3 5 - 6 1550 73
          GenBank mRNA AB075229.1 - 4 - 5 1459 73
          BC093599.1 - 5 - 6 1550 7315729 73

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500004108.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Transporter 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc45a1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          secondary carrier transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          glucose transport
          transmembrane transport
          glucose transmembrane transporter activity
          symporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P101185 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 56932 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 573024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 460721 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 603283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180808 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 519087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 910893 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 551623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 123680 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 921010 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 833248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 43488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 363290 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 178768 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 52528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 119168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 11118 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P101185 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P101185 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P101185 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P283224 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 14605 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 79589 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 98927 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10881845 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10881847 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10881846 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10881849 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10881841 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10881840 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10881843 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10881842 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10881844 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10881839 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384305_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384305_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384305_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384305_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500031354.rn.1 TC0500004108.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500031356.rn.1 TC0500004108.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500031358.rn.1 TC0500004108.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500031361.rn.1 TC0500004108.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500031366.rn.1 TC0500004108.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500031360.rn.1 TC0500004108.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500031365.rn.1 TC0500004108.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500031362.rn.1 TC0500004108.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500031364.rn.1 TC0500004108.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500031368.rn.1 TC0500004108.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1384305_at - -
          Rat Expression Set 230 1384305_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10881839 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21575517 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1361870 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_53700 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline