Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00595400_m1
          See other PCYOX1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pcyox1
          Gene Name:
          prenylcysteine oxidase 1
          Gene Aliases:
          Clp55
          Chromosome Location:
          Chr.4: 118187133 - 118198029 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00595400_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pcyox1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_145085.2 NP_659553.1 5 - 6 901 148
          GenBank mRNA AF332142.1 - 891 148
          BC078719.1 - 5 - 6 901 7127920 148

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400003247.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pcyox1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          lyase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          chloride transport
          prenylated protein catabolic process
          prenylcysteine catabolic process
          oxidation-reduction process
          chloride transmembrane transport
          prenylcysteine oxidase activity
          chloride-transporting ATPase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P162276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 755922 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 865552 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 572508 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 596841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 539765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 210785 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 639918 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 66506 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P162276 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P162276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P162276 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P563376 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 88969 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 13323 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863718 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863719 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863721 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863717 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863716 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863720 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863715 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10863714 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370407_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370407_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370407_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370407_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400023081.rn.1 TC0400003247.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370407_at - -
          Rat Expression Set 230 1370407_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863714 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI236190_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21477757 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1371164 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_57723 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0