Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00595538_m1
          See other VPS4A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vps4a
          Gene Name:
          vacuolar protein sorting 4 homolog A (S. cerevisiae)
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.19: 39230024 - 39243298 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00595538_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vps4a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_145678.1 NP_663711.1 5 - 6 465 113
          XM_006255560.1 XP_006255622.1 5 - 6 684 113
          GenBank mRNA AB076398.1 - 5 - 6 465 113
          BC070931.1 - 5 - 6 568 7096867 113
          FQ213218.1 - 645 113

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1900000534.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Vps4a

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-motor microtubule binding protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cell separation after cytokinesis
          nucleus organization
          vacuole organization
          mitotic metaphase plate congression
          metabolic process
          abscission
          protein transport
          vesicle-mediated transport
          endosomal transport
          cytoplasmic microtubule organization
          negative regulation of cytokinesis
          viral budding via host ESCRT complex
          ubiquitin-dependent protein catabolic process via the multivesicular body sorting pathway
          cell division
          ubiquitin-independent protein catabolic process via the multivesicular body sorting pathway
          regulation of protein localization to plasma membrane
          positive regulation of exosomal secretion
          positive regulation of viral budding via host ESCRT complex
          ATP binding
          protein C-terminus binding
          microtubule-severing ATPase activity
          Rho GTPase binding
          protein domain specific binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P545314 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 147245 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 243692 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434286 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 410111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 330847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 902872 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 840581 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 80324 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 218983 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 144645 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 75770 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P545314 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P545314 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P545314 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P134186 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P545314 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 46744 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 32900 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807611 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807614 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807616 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807615 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807617 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807612 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807620 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807618 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807613 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807610 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10807609 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1399014_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1396462_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1399014_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1396462_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1396462_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1396462_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900004699.rn.1 TC1900000534.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900004703.rn.1 TC1900000534.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900004692.rn.1 TC1900000534.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900004698.rn.1 TC1900000534.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900004701.rn.1 TC1900000534.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900004707.rn.1 TC1900000534.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900004695.rn.1 TC1900000534.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900004704.rn.1 TC1900000534.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900004697.rn.1 TC1900000534.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900004700.rn.1 TC1900000534.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900004702.rn.1 TC1900000534.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900004694.rn.1 TC1900000534.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1399014_at - -
          Rat Expression Set 230 1399014_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1396462_at - -
          Rat Expression Set 230 1396462_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807609 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA894099_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20974482 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1352931 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_55301 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline